Läs mer
Ättiksyra, natriumsalt, 99+%, för molbiologi, vattenfri, DNAse, RNAse och P, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10034563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10034563 2.5 kg 2.5kg
10494445 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10034563 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 327290025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Abs. (0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 280nm
Kemiskt namn eller material Acetic acid, sodium salt
Namnnotering Anhydrous, DNAse, RNAse and Protease Free
pH 7 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Smältpunkt 324.0°C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3CO2Na
Löslighetsinformation Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-namn natrium; acetat
Formel vikt 82.03
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Kvantitet 2.5 kg
Flampunkt >250°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1% max. (120°C)
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.