Läs mer
Ättiksyra, natriumsalttrihydrat, 99+%, för biokemi
Produktkod. 12103761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12103761 250 g Plastflaska 250g
12183751 1 kg Plastflaska 1kg
12193751 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12103761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446792500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6131-90-4 | C2H3NaO2·3 H2O | 136,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H3NaO2·3H2O
Molekylvikt (g/mol) 136.08
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Abs. 0,05 max. (3M) vid 260 nm, 0,05 max. (3M) vid 280 nm
Smältpunkt 58,0 °C
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3COONa·3H2O
Kvantitet 250 g
Merck Index 15,8709
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 762 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1g/19 ml alkohol
Formel vikt 136.08
Procent renhet 99+%
Kvalitet Biokemi
Olöslig materia 0,005 % max. (i vatten)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.