Läs mer
Ättiksyra, natriumsalttrihydrat, för HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11994901 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11994901 1 kg 1kg
11904911 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11994901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446200010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 6131-90-4, C2H9NaO5, 136,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.08
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn natriumacetattrihydrat
LEDER O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Smältpunkt 58,0 °C
Kvantitet 1 kg
Linjär formel CH3COONa·3 H2O
Merck Index 15, 8709
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 762 g/L (20 °C). Övrig löslighet: 1 g/19 ml alkohol
Formel vikt 136.08
Kvalitet HPLC
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.