Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid solution |
| Linjär formel | CH3CO2H |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 506007 |
| Koncentration | 1.0M |
| Formel vikt | 60.05g/mol |
| Kvantitet | 1 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetic acid solution