Läs mer
Ättiksyralösning, 0,1 M, Chem-Lab
Produktkod. 11903103
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11903103 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11903103 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.0107.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 SEK
    248.15 SEK / 1 L
    Save 79.85 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för laboratorieanvändning vid titrering, som ett kemiskt reagens och som en buffert. Ättiksyralösning, 0,1 M, Chem-Lab är en klar, färglös lösning med en ättikalukt. Den innehåller 6,005 g CH 3 COOH per 1 L H 2 O.
Ättiksyra är en klar, färglös lösning med stark sur lukt. Det är den näst enklaste karboxylsyran (efter myrsyra) och består av två små funktionella grupper, en acetylgrupp och en hydroxylgrupp. Outspädd kallas det ''isättika''.
Ättiksyra är en viktig kemisk reagens och industriell kemikalie för framställning av kemiska föreningar. Det används vid produktion av fotografisk film, lim, färger och syntetiska fibrer och tyger. Det är en primär komponent i produktionen av vinylacetatmonomer, såväl som ättiksyraanhydrid och esterproduktion. Volymen ättiksyra som används i vinäger är jämförelsevis liten.
Specifikationer
pH <4
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Färg Färglös
Molekylformel C2H4O2
MDL-nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
Koncentration 0.1M
IUPAC-namn ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vikt 60,05 g/mol
Densitet 1.00g/mL
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska