Läs mer
Acetic Acid Solution, 12% Volume, Chem-Lab
Produktkod. 11942755
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11942755 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 11942755 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.0131.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00 SEK
    321.60 SEK / 5 L
    Save 87.40 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designed for laboratory use in titrations, as a chemical reagent and as a buffer. Acetic Acid Solution, 12% Volume, Chem-Lab is a clear, colorless solution with a vinegar odor. It contains 120mL of CH3COOH per 1L H2O.
Ättiksyra är en klar, färglös lösning med stark sur lukt. Det är den näst enklaste karboxylsyran (efter myrsyra) och består av två små funktionella grupper, en acetylgrupp och en hydroxylgrupp. Outspädd kallas det ''isättika''.
Ättiksyra är en viktig kemisk reagens och industriell kemikalie för framställning av kemiska föreningar. Det används vid produktion av fotografisk film, lim, färger och syntetiska fibrer och tyger. Det är en primär komponent i produktionen av vinylacetatmonomer, såväl som ättiksyraanhydrid och esterproduktion. Volymen ättiksyra som används i vinäger är jämförelsevis liten.
Specifikationer
pH <2
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Färg Färglös
Molekylformel C2H4O2
MDL-nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
Koncentration 12 % i volym
IUPAC-namn ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vikt 60,05 g/mol
Densitet 1.01g/mL
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid 12 vol. % solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid glacial