Läs mer
Ättiksyralösning, utspädd (12 %) EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12907153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12907153 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12907153 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 002 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    747.76 SEK / 1000ml
    Save 267.24 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminohippuric acid reagent.
Förpackning Flaska
CAS 121-17-5
Analyt- eller komponentnamn Acetic Acid Solution (Dilute, 12%)
Anteckningar om renhetsgrad Eur Ph Ref.: 1000402
Molekylformel C7H3ClF3NO2
Koncentration 1.0 N
MDL-nummer MFCD00007084
InChI-nyckel TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Typ Masspektrometristandarder
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Element Ättiksyra
IUPAC-namn 1-klor-2-nitro-4-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid,dilute (12%) European Pharmacopoeia Ref: 1000402. (RP 002)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.