Läs mer
Ättiksyrahydrid, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99% (GC), Solstice
Produktkod. 15653940 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15653940 500 mL 500ml
15623940 1 L 1 L
15633940 2.5 L 2.5 L
15663940 6 x 1 L Paket med 6
15643940 4 x 2.5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15653940 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 33214500ML
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % (GC)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-24-7
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.089
MDL-nummer MFCD00008705
InChI-nyckel WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC-namn acetylacetat
LEDER CC(=O)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic anhydride
Densitet 1.08g/mL
Flampunkt 49 °C (120,2 °F)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3CO)2O
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1715
Beilstein 385737
Formel vikt 102,09 g/mol
Procent renhet ≥99 % (GC)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.