Läs mer
Acetic anhydride, ≥99% (NT), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15685590 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15685590 1 L 1 L
15695590 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15685590 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 458301L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (NT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-24-7
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.089
MDL-nummer MFCD00008705
InChI-nyckel WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC-namn acetyl acetate
LEDER CC(=O)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic anhydride
Densitet 1.08g/mL, 1.081g/mL at 20°C
Flampunkt 49°C (120.2°F)
Linjär formel (CH3CO)2O
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1715
Beilstein 385737
Formel vikt 102.09g/mol
Procent renhet ≥99% (NT)