Läs mer
Acetic anhydride, 99+%, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04295.0E
| Kvantitet | 2500g |
|---|
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsAcetic anhydride is most suited for the conversion of cellulose into cellulose acetate and in the manufacture of aspirin. It acts as a wood preservative and solvent in examination of wood fat, fatty and volatile oils and detection of rosins. In many organic reactions it acts as a dehydrating agent. Also used in the production of isoamyl alcohol and 2-methyl furan.
Solubility
Miscible with ether, chloroform and benzene.
Notes
Reacts with water to form acetic acid with the liberation of heat violently. Incompatible with acids, alcohols, bases, oxidizing agents, reducing agents and powdered metals.
Kemiska identifierare
| C4H6O3 | |
| MFCD00008705 | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| CHEBI:36610 | |
| CC(=O)OC(=O)C |
Specifikationer
| Acetic anhydride | |
| 1.082 | |
| 49°C (120°F) | |
| C4H6O3 | |
| MFCD00008705 | |
| UN1715 | |
| Moisture sensitive | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N | |
| acetyl acetate | |
| 7918 | |
| 102.09 |
| 108-24-7 | |
| 138°C to 140°C | |
| Pungent | |
| 1.39 | |
| 2500g | |
| 385737 | |
| 14,56 | |
| Miscible with ether,chloroform and benzene. | |
| CC(=O)OC(=O)C | |
| 102.089 | |
| CHEBI:36610 | |
| ≥99% |
Seguridad y manipulación
- Acetic anhydride
Palabra de advertencia
- Fara
Clasificación
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Indicaciones de peligro
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
Consejos de prudencia
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.