Läs mer
Ättiksyreanhydrid, ACS, 97+%
Beskrivning
Det är mest lämpat för omvandling av cellulosa till cellulosaacetat och vid tillverkning av aspirin. Det fungerar som ett träkonserveringsmedel och lösningsmedel vid undersökning av träfett, fett- och flyktiga oljor samt vid detektion av rosiner. I många organiska reaktioner fungerar det som ett torkmedel. Används också vid produktion av isoamylalkohol och 2-metylfuran.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic anhydride |
| Smältpunkt | -73 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.082 g/mL |
| Kokpunkt | 138 °C till 140 °C |
| Flampunkt | 49 °C (120 °F) |
| Analysprocentintervall | 97+% |
| Odör | Stickande lukt |
| Linjär formel | (CH3CO)2O |
| Brytningsindex | 1.39 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Acetic anhydride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride
RUO– Endast forskningsanvändning