Läs mer
Ättikanhydrid, 97+%, ACS-reagens
Produktkod. 10731262 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10731262 5 mL Glasflaska 5ml
10055940 500 mL EcoSafPak™ Glasflaska 500ml
10229850 1 L EcoSafPak™ Glasflaska 1 L
10053773 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10731262 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 108-24-7 | C4H6O3 | 102,089 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Acylationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-24-7
Molekylformel C4H6O3
MDL-nummer MFCD00008705
InChI-nyckel WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC-namn Acetylacetat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic anhydride
Namnnotering 97+%
Densitet 1.087g/mL
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CO)2O
Kvantitet 5 mL
Beilstein 02, 166
Rester efter avdunstning 0,003 % max.
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Merck Index 15, 55
LEDER CC(=O)OC(=O)C
Molekylvikt (g/mol) 102.089
Formel vikt 102.09
Procent renhet ≥97.0%
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.