missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetic Anhydride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15876730
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876730 1 L 1 L
15851751 2.5 L 2.5 L
15861751 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15876730 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8222781000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

For synthesis

Acetic anhydride is a widely used reagent in organic synthesis. The reagent is effective for acetylating alcohols, amines, and thiols. Additionally, it is used in various named reactions such as the Pummerer reaction, the Perkin reaction, the Polonovski reaction, the N-oxide reaction, and the Thiele reaction. Acetic anhydride is an effective reagent during oxidation of alcohols, dehydration, ether cleavage, enol acetate formation, and gem-diacetate formation.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 108-24-7
Kvalitet Research
Molekylformel (CH3CO)2O
Molekylvikt (g/mol) 102.09

Specifikationer

Smältpunkt -73°C
Densitet 1.08 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00008705
Kvantitet 1 L
Synonym Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide, Acetic anhydride
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic anhydride for synthesis
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.