Läs mer
Acetic Anhydride, Supelco™
Produktkod. 15846820
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15846820 25 L 25 L
15803820 1 L 1 L
15813820 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15846820 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1000429025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
for analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-24-7
Kvalitet Research
Molekylformel (CH3CO)2O
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Specifikationer
Smältpunkt -73°C
Densitet 1.08 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00008705
Kvantitet 25 L
Synonym Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide, Acetic anhydride