Läs mer
Ättik-d3-syra-d, för NMR, 99,5 atom % D, förpackad i 0,75 ml ampuller, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16348206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Produktkod. Kvantitet
16348206 7.5 mL
1 options
Produktkod. 16348206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464090075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00 SEK
    936.97 SEK / 7.5ml
    Save 33.03 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic-d3 acid-d
Densitet 1.1300 g/mL, 1.13
Flampunkt 40 °C
Brytningsindex 1.3709
Kvantitet 7.5 mL
CAS 1186-52-3
Smältpunkt 15,0 °C till 16,0 °C
Kokpunkt 115,5 °C
Molekylformel C2H4O2
Linjär formel CD3CO2D
MDL-nummer MFCD00051051
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
LEDER [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn (²H3)etan(²H)oesyra
Molekylvikt (g/mol) 64.08
Formel vikt 64.08
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic-d3 acid-d, for NMR, 99.5 atom % D, packaged in 0.75 ml ampoules
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.