Läs mer
Ättik-d3-syra-d, för NMR, 99,5 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10511374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10511374 50 mL 50ml
10605802 5 mL 5ml
10762971 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10511374 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166210500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1186-52-3
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 64.08
MDL-nummer MFCD00051051
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Synonym acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
IUPAC-namn deuterio 2,2,2-trideuterioacetat
LEDER [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic-d3 acid-d
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99.5 atom%D
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
Deuterium (D) 99.4% min.
Flampunkt 40°C
Brytningsindex 1.3709
Vatten 0.1% max. (Coulometric)
Kvantitet 50 mL
Smältpunkt 15.0°C to 16.0°C
Kokpunkt 115.5°C
Linjär formel CD3CO2D
Beilstein 02, III, 203
Formel vikt 64.08
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.