Läs mer
Ättikhydrazid, 96 %
Description
Ättiksyrahydrazid används som ett antibiotikum för behandling av mycobacterium tuberculosis. Det är också involverat i beredningen av sunitinib b som reagerar med 5-fluorisatin. Vidare hämmar det mykolsyrabiosyntesen. Det fungerar som en viktig mellanprodukt i organisk syntes, såsom nitratfurosemid Long (nifuratron) inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ättikhydrazid används som ett antibiotikum för behandling av mycobacterium tuberculosis. Det är också involverat i beredningen av sunitinib b som reagerar med 5-fluorisatin. Vidare hämmar det mykolsyrabiosyntesen. Det fungerar som en viktig mellanprodukt i organisk syntes, såsom nitratfurosemid Long (nifuratron) inom medicin.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acetic hydrazide |
| Smältpunkt | ∼60 °C till 68 °C |
| Kokpunkt | 128 °C till 129 °C (18 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 506165 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 74.08 |
| Procent renhet | 96% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.