missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetildenafil, Mikromol™

Produktkod. 17942426
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17942426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1269.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Acetildenafil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetildenafil
CAS 831217-01-7
Analyt- eller komponentnamn Acetildenafil
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C25 H34 N6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), Acetildenafil, Hongdenafil
InChI formel InChI=1S/C25H34N6O3/c1-5-8-19-22-23(29(4)28-19)25(33)27-24(26-22)18-15-17(9-10-21(18)34-7-3)20(32)16-31-13-11-30(6-2)12-14-31/h9-10,15H,5-8,11-14,16H2,1-4H3,(H,26,27,33)
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC)CC4
IUPAC-namn 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylvikt (g/mol) 466.58
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 466.2692 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.