Läs mer
Acetoacetamid, 97 %
Produktkod. 11915531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11915531 500 g Glasflaska 500g
11398141 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442545000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 5977-14-0 | C4H7NO2 | 101,105 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5977-14-0
InChI-nyckel GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoacetamide, acetylacetamide, acetoacetic acid amide, butanamide, 3-oxo, 3-oxobutanamid, unii-6o9u7cfy0t, 6o9u7cfy0t, 3-oxobutyramide, acmc-20alv9
PubChem CID 80077
ChEBI CHEBI:28515
IUPAC-namn 3-oxobutanamid
LEDER CC(=O)CC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoacetamide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -53,0 °C till +56,0 °C
Färg Vitt till gult
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H7NO2
Linjär formel CH3C(O)CH2C(O)NH2
Kvantitet 500 g
Molekylvikt (g/mol) 101.105
Formel vikt 101.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.