Läs mer
Acetoacetamid, TRC
Produktkod. 30133515
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133515 50 g
17937574 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16180550G
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5977-14-0
Molekylformel C4 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 101.1
Synonym Acetoacetamide (6CI,7CI,8CI), 3-Oxobutanamide, 3-Oxobutyramide, Acetoacetic acid amide, Acetylacetamide, NSC 632231, α-Acetylacetamide
IUPAC-namn 3-oxobutanamid
LEDER CC(=O)CC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoacetamide
Analyt- eller komponentnamn Acetoacetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 50 g
Formel vikt 101.0477
Procent renhet >95%