Läs mer
Acetoacetanilid, 98+%
Produktkod. 11438167
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438167 250 g 250g
11428167 1000 g 1000g
11448167 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17534.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-01-2
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.203
MDL-nummer MFCD00008780
InChI-nyckel DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
PubChem CID 7592
IUPAC-namn 3-oxo-N-fenylbutanamid
LEDER CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoacetanilide
Smältpunkt 83 °C till 86 °C
Densitet 1.26
Kokpunkt 129 °C (24 mmHg)
Flampunkt 150 °C (302 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 473419
Merck Index 14,58
Formel vikt 177.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.