Läs mer
Acetoacetanilid, TRC
Produktkod. 30313722
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30313722 5 g
1 options
Produktkod. 30313722 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1618155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoacetanilide
CAS 102-01-2
Molekylformel C10H11NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Oxo-N-phenylbutanamide, 1-(Phenylamino)-1,3-butanedione, 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone, 3-Oxo-N-phenylbutyramide, 4-(Phenylamino)-2,4-butanedione, Acetoacetamidobenzene, Acetoacetic Acid Anilide, Acetoacetic Anilide, Acetoacetylanilide, Coupler 633, N-(Acetoacetyl)aniline, N-Phenyl-3-oxobutanamide, N-Phenylacetoacetamide, N-Phenylacetylacetamide, NSC 2656, alpha-Acetyl-N-phenylacetamide, alpha-Acetylacetanilide, beta-Ketobutyranilide
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
LEDER CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-namn 3-oxo-N-fenylbutanamid
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Formel vikt 177.079