missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetoacetic Acid Isoamyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetoacetic Acid Isoamyl Ester |
| CAS | 2308-18-1 |
| Molekylformel | C9H16O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O3/c1-7(2)4-5-12-9(11)6-8(3)10/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CCOC(=O)CC(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-methylbutyl 3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vikt | 172.1099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?