Läs mer
Acetoacetic acid sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Acetoacetic acid sodium salt is a metabolite of non-esterified fatty acids, involved in the development of human diabetes. Acetoacetic acid sodium salt induces oxidative stress to inhibit the assembly of very low density lipoprotein in bovine hepatocytes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetoacetic acid sodium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 623-58-5 |
| Färg | Pink |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C4H5NaO3 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (403.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(CC(O[Na])=O)=O |
| Visa mer |