Läs mer
Acetoacetylkoenzym A natriumsalt,> 90 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446662 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446662 1 mg 1mg
11453031 5 mg 5mg
11463031 10 mg 10mg
11473031 25 mg 25mg
11483031 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11446662 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215022401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 SEK
    724.43 SEK / 1mg
    Save 36.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 102029-52-7
Molekylformel C25H40N7NaO18P3S
Molekylvikt (g/mol) 874.597
InChI-nyckel RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 133112705
IUPAC-namn S-[2-[3-[[4- 5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxi-3-fosfonoxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl]oxi-hydroxifosforyl]oxi-2-hydroxi-3,3-dimetylbutanoyl]amino]propanoylamino]etyl]-3-oxobutan;
LEDER CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoacetyl coenzyme A
Färg Gult
Analysprocentintervall >90%
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 901.6 (free acid)
Fysisk form Fast