Läs mer
Acetobrom-alfa-D-glukos, 97 %, stab. med 2% kalciumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316816
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316816 10 g 10g
11326816 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04151.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 572-09-8 | C14H19BrO9 | 411.20 g/mol
Acetobromo-α -D-glukos fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av beta-glukosider. Det används också som ett möjligt poly(etylentereftalat) ytmodifieringsreagens för att förbättra dess blodkompatibilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acetobromo-α -D-glukos fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av beta-glukosider. Det används också som ett möjligt poly(etylentereftalat) ytmodifieringsreagens för att förbättra dess blodkompatibilitet.
Löslighet
Löslig i eter, kloroform, etanol, aceton, diklormetan, eter, etyl, metanol och tetrahydrofuran. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, magnesium och aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 572-09-8
Molekylformel C14H19BrO9
Molekylvikt (g/mol) 411.20
MDL-nummer MFCD00063254
InChI-nyckel CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
PubChem CID 101776
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-bromoxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetobromo-alpha-D-glucose
Namnnotering stabilized with 2% calcium carbonate
Smältpunkt 84°C to 89°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 96669
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,60
Löslighetsinformation Soluble in ether,chloroform,ethanol,acetone,dichloromethane,ether,ethyl,methanol,and tetrahydrofuran. Insoluble in water.
Optisk rotation +198° (c=3 in Chloroform)
Formel vikt 411.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.