Läs mer
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester, 98%
Produktkod. p-4228286 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11996201
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21085-72-3 | C13H17BrO9 | 397.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21085-72-3
Molekylformel C13H17BrO9
Molekylvikt (g/mol) 397.17
InChI-nyckel GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Synonym 2r,3r,4s,5s,6s-2-bromo-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid methyl ester, bromomethyltriacetyl glucuronate, bromo-2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl acetobromo-alpha-d-glucuronate, 2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide uronic acid methyl ester, methyl 2s,3s,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate, zlchem 1315, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid, methyl ester, methyl, a-acetobromoglucuronate
PubChem CID 88785
IUPAC-namn metyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-bromoxan-2-karboxylat
LEDER CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)Br)C(=O)OC)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 80°C to 110°C
Färg Vitt till grått
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +185° to +195° (20°C, 589nm) (c=1, ethyl acetate)
Stabilisator 2% (CaCO3)
Formel vikt 397.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.