Läs mer
Acetobrom-alfa-D-glukuronsyra metylester (innehåller 2 % CaCO3), TRC
Produktkod. 30009448
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009448 10 g
30003983 25 g
17941065 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16200010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21085-72-3
Molekylformel C13 H17 Br O9
Molekylvikt (g/mol) 397.17
IUPAC-namn metyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-bromooxan-2-karboxylat
LEDER COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetobromo-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
Formel vikt 396.0056