Läs mer
Acetochlor-d11 (2-ethyl-6-methylphenyl-d11), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetochlor-d11 |
| CAS | 1189897-44-6 |
| Molekylformel | C14 2H11 H9 Cl N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8 H,4-5,9-10H2,1-3H3/i1D3,3D3,4D2,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c(N(COCC)C(=O)CCl)c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-6-(trideuteriomethyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.83 |
| Formel vikt | 280.1873 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |