Läs mer
Acetochlor ESA Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 947601-84-5 |
| Molekylformel | C14 H20 N O5 S . Na |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ethanesulfonic acid, 2-[(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1CC |
| IUPAC-namn | sodium;2-[N-(ethoxymethyl)-2-ethyl-6-methylanilino]-2-oxoethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vikt | 337.096 |