Läs mer
Acetochlor, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16606203 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16606203 100 mg
1 options
Produktkod. 16606203 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1676100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetochlor
CAS 34256-82-1
CAS Max % ≤ 100%
Densitet 1.12 g/mL (25°C)
Flampunkt 160°C
Beilstein 2859702
Färg Light Yellow
Smältpunkt 10.6°C
Kokpunkt 172°C
Synonym 2-Chloro-N-ethoxymethyl-N-(2'-ethyl-6'-methylphenyl) acetamide
Molekylvikt (g/mol) 269.77 g/mol
Kvantitet 100 mg
Kvalitet Herbicides