Läs mer
Acetoklor SAA 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetochlor-sulfinyl-acetic acid |
| CAS | 618113-86-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetochlor-sulfinyl-acetic acid |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C16 H23 N O5 S |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Acetic acid, [[2-[(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]acetic acid, Acetochlor-sulfinyl-acetic acid, Acetochlor SAA |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO5S/c1-4-13-8-6-7-12(3)16(13)17(11-22-5-2)14(18)9-23(21)10-15(19)20/h6-8H,4-5,9-11H2,1-3H3,(H,19,20) |
| LEDER | CCOCN(C(=O)CS(=O)CC(=O)O)c1c(C)cccc1CC |
| Visa mer |