Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetoeugenol |
| CAS | 93-28-7 |
| Molekylformel | C12H14O3 |
| MDL-nummer | MFCD00026191 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | eugenyl acetate, acetyleugenol, eugenol acetate, aceteugenol, 4-allyl-2-methoxyphenyl acetate, acetyl eugenol, 1,3,4-eugenol acetate, 4-allyl-2-methoxyphenol acetate, aceto eugenol, 1-acetoxy-2-methoxy-4-allylbenzene |
| InChI-nyckel | SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COC1=CC(CC=C)=CC=C1OC(C)=O |
| IUPAC-namn | 2-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.24 |
| Visa mer |