Läs mer
Acetohexamide, MedChemExpress
Produktkod. 16492216
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492216 500 mg
16468476 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492216 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0881
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Acetohexamide is a first-generation sulfonylurea medication used to treat diabetes mellitus type 2; stimulate the pancreas to secrete insulin.
Acetohexamide is a first-generation sulfonylurea medication used to treat diabetes mellitus type 2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetohexamide
CAS 968-81-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H20N2O4S
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (77.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(C(C)=O)C=C1)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 324.4
Formel vikt 324.4
Procent renhet 99.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death