Läs mer
Acetohexamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetohexamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-11(18)12-7-9-14(10-8-12)22(20,21)17-15(19)16-13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3,(H2,16,17,19) |
| Formel vikt | 324.1144 |
| Procent renhet | >95% |