Läs mer
Acetohydrazid-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetohydrazide-D3 |
| CAS | 1028333-41-6 |
| Molekylformel | C2H3D3N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetic-2,2,2-D3 Acid Hydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| LEDER | O=C(C([2H])([2H])[2H])NN |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterioacetohydrazid |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.1 |