Läs mer
Acetohydrazid, TRC
Produktkod. 30133645
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133645 5 g
30041138 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1637705G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1068-57-1
Molekylformel C2H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Synonym Acetic Acid Hydrazide, Acethydrazide, Acetic hydrazide, Acetohydrazine, Acetyl hydrazide, Acetylhydrazine, ENT-61241, Ethanehydrazonic Acid, Monoacetylhydrazine, NSC 2271, NSC 53155
IUPAC-namn Acetohydrazid
LEDER CC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetohydrazide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
Formel vikt 74.048