Läs mer
Acetohydroxamic acid, 98+%
Produktkod. 10671752 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10671752 5 g Glasflaska 5g
10299833 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10671752 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170130050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 546-88-3 | C2H5NO2 | 75.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 546-88-3
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.06
MDL-nummer MFCD00009994
InChI-nyckel RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetohydroxamic acid, methylhydroxamic acid, acetylhydroxamic acid, acetic acid, oxime, acetohydroximic acid, lithostat, n-acetylhydroxylamine, acetamide, n-hydroxy, acethydroxamsaure, acethydroxamsaeure
PubChem CID 1990
ChEBI CHEBI:49029
IUPAC-namn N-hydroxiacetamid
LEDER CC(=O)NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetohydroxamic acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86.0°C to 90.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(=NOH)OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 02, 187
Fieser 13,2
Merck Index 15, 62
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 75.06
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetohydroxamic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.