Läs mer
Acetohydroxamic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Acetohydroxamic acid is a potent and irreversible inhibitor of bacterial and plant urease and also used as adjunctive therapy in chronic urinary infection.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetohydroxamic acid |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 546-88-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C2H5NO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AHA |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (3330.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (1332.09 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |