Läs mer
Acetohydroxamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetohydroxamic Acid |
| CAS | 546-88-3 |
| Molekylformel | C2 H5 N O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CC(=O)NO |
| IUPAC-namn | N-hydroxyacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.07 |
| Formel vikt | 75.032 |