Läs mer
Acetoin (~90 %), TRC
Produktkod. 30005391
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005391 50 g
30011040 5 g
30006026 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16377850G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-86-0
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Synonym 2-Butanone, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-2-butanone, (±)-3-Hydroxybutan-2-one, (±)-Acetoin, 1-Hydroxyethyl methyl ketone, 2,3-Butanolone, 2-Hydroxy-3-butanone, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxyl-2-butanone, 3-Oxo-2-butanol, Acetoin, Acetoine, Acetyl methyl carbinol, DL-Acetoin, Dimethylketol, Methanol, acetylmethyl-, NSC 7609, γ-Hydroxy-β-oxobutane
IUPAC-namn 3-hydroxybutan-2-one
LEDER CC(O)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoin
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Formel vikt 88.0524