Läs mer
Acetoin, 96 %, dimer
Produktkod. 10435081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10435081 500 g Glasflaska 500g
10196840 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10435081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411955000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
CAS: 23147-57-1 | C8H16O4 | 176,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23147-57-1
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.21
MDL-nummer MFCD00038696
InChI-nyckel DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
PubChem CID 179
ChEBI CHEBI:15688
IUPAC-namn 3-hydroxibutan-2-on
LEDER CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoin
Namnnotering praktik, 93 %
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 15,0 °C
Färg Grön-gul till gul eller vit till gul
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 148,0 °C
Flampunkt 50 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4171
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, 827
Merck Index 15, 63
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, propylenglykol, olöslig i vegetabilisk olja
Formel vikt 88.11
Procent renhet 96%
Fysisk form Flytande (monomer) eller pulver eller kristaller (dimer)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetoin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.