Läs mer
Aceton-1,3-dikarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454774
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454774 50 g 50g
11464774 250 g 250g
11444774 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11454774 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13742.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Aceton-1,3-dikarboxylsyra används som byggsten i organisk kemi. Det används också vid syntes av hetrocykliska ringar och i Weiss-Cook-reaktionen, som involverar framställning av cis-bicyklo[3.3.0]oktan-3,7-dion genom att reagera med diacyl (1,2-keton). Dess närvaro i mänsklig urin används som ett diagnostiskt test för överväxt av skadlig tarmflora som Candida albicans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Aceton-1,3-dikarboxylsyra används som byggsten i organisk kemi. Det används också vid syntes av hetrocykliska ringar och i Weiss-Cook-reaktionen, som involverar framställning av cis-bicyklo[3.3.0]oktan-3,7-dion genom att reagera med diacyl (1,2-keton). Dess närvaro i mänsklig urin används som ett diagnostiskt test för överväxt av skadlig tarmflora som Candida albicans.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Något löslig i etylacetat och eter. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-05-2
Molekylformel C5H6O5
Molekylvikt (g/mol) 146.098
MDL-nummer MFCD00002711
InChI-nyckel OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
PubChem CID 68328
IUPAC-namn 3-oxopentandisyra
LEDER C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Smältpunkt ∼132°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1447081
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,68
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ethyl acetate and ether. Insoluble in chloroform.
Formel vikt 146.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.