missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone-13C3 |
| CAS | 395075-27-1 |
| Molekylformel | C613C3H10N4O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Propanone-13C3 2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone, 2-Propanone-13C3 (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone, Acetone-13C3 (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone, 1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(propan-2-ylidene)hydrazine-13C3, NSC 131450-13C3, NSC 6120-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3/i1+1,2+1,6+1 |
| LEDER | [13CH3]/[13C]([13CH3])=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dinitro-N-((1,2,3-13C3)propan-2-ylideneamino)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?