missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aceton 2,4-Dinitrophenylhydrazon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone-DNPH |
| CAS | 1567-89-1 |
| Molekylformel | C9 H10 N4 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propanone, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Acetone, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI), 1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(propan-2-ylidene)hydrazine, NSC 131450, NSC 6120 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C |
| IUPAC-namn | 2,4-dinitro-N-(propan-2-ylidenamino)anilin. |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.2 |
| Formel vikt | 238.0702 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?