Läs mer
Riedel-de Haën Aceton
Produktkod. 15607025
Kvantitet:
7 L
18 L
Förpackningsstorlek:
18 L
7 L
Produktkod. 15607025
Brand: Riedel-de Haën 3220118L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Aceton, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Propanone, Dimethyl Ketone
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
pH Not applicable
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.79 g/cm3 (20°C)
Kokpunkt 55°C to 57°C (1.013 hPa)
Kvantitet 18 L
Flampunkt 14.3 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 240 hPa (20°C)
UN-nummer UN1090
Viskositet 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 635680
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.