Läs mer
Riedel-de Haën Aceton
Produktkod. 15955650
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
Förpackningsstorlek:
18 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15955650 7 L 7 L
15945650 18 L 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15955650 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 242017L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Aceton, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier.
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Propanone, Dimethyl Ketone
IUPAC-namn propan-2-one
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
pH Ej tillämplig
Smältpunkt -95 °C
CAS Min % ≥90.00%
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0,79 g/cm3 (20 °C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt -17 °C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss.
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 240 hPa (20 °C)
Viskositet 0,32 mPa (20 °C)
UN-nummer UN1090
Kokpunkt 55 °C till 57 °C (1,013 hPa)
Procent renhet ≥99.00%
Kvalitet Farmakopé
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.