Läs mer
Aceton, 99,5+%, för analys
Produktkod. 13188453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Metalltrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13188453 2.5 L Plastflaska 2.5 L
10295940 500 mL Glasflaska 500ml
10134100 1 L EcoSafPak™ Glasflaska 1 L
10194140 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10109132 5 L Plasttrumma 5 L
10097962 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13188453 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176800026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    1089.42 SEK / 2.5 L
    Save 95.58 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95,0 °C
Namnnotering För analys
CAS Min % 99.5
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation >4 °C
Densitet 0.7900g/mL, 0.79
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −20 °C
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3585
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Analysprocentintervall 99.5+%
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck Ångtryck: 247 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,32 mPa (20 °C)
Vatten 0,5 % max. (Coulometrisk)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Kokpunkt 56,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, dimetylformamid, kloroform, eter och de flesta oljor
Formel vikt 58.08
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.