Läs mer
Aceton≥ 99,5 %, AR , Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15212638
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15212638 2.5 L Varje
1 options
Produktkod. 15212638 Leverantör Macron Fine Chemicals Leverantörsnummer 677625
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
CAS 67-64-1
Kvantitet 2.5 L
Rester efter avdunstning ≤ 0.001%
Analysprocentintervall ≥ 99.5%
Titrerbar syra ≤ 0,0005 meq/g
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
UN-nummer 1090
Vatten ≤ 0.3%
Synonym 2-Propanone , DMK , Propanone , Dimethyl ketone
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • aceton
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..