Läs mer
Acetone, Histological Grade, ≥99.5%, Honeywell
Produktkod. 15655760 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
20 L
Förpackning:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
20 L
500ml
Produktkod. 15655760
Brand: Honeywell Research Chemicals 534064500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-one
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -94°C (literature)
Namnnotering Histological Grade, ≥99.5%
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 55°C to 57°C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 0.132
Flampunkt −17°C
Förpackning Glass Bottle
Brytningsindex 1.359
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 184mmHg (20°C)
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680
Formel vikt 58.08
Procent renhet >99.5%
Kvalitet Histological